Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Serine / arginine-rich splicing factor 1 Protein
Artikelnummer. 16065030
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16065030 100 μg 100 Mikrogramm
16075030 10 μg 10 Mikrogramm
16015040 50 μg 50 Mikrogramm
16095030 200 μg 200 Mikrogramm
16005040 500 μg 500 Mikrogramm
16085030 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16065030
Marke: enQuireBio™ QP6679ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Serine/arginine-rich splicing factor 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001071634.1
Gen-ID (Entrez) 6426
Name Serine / arginine-rich splicing factor 1 Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol SRSF1
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz SGGGVIRGPA GNNDCRIYVG NLPPDIRTKD IEDVFYKYGA IRDIDLKNRR GGPPFAFVEF EDPRDAEDAV YGRDGYDYDG YRLRVEFPRS GRGTGRGGGG GGGGGAPRGR YGPPSRRSEN RVVVSGLPPS GSWQDLKDHM REAGDVCYAD VYRDGTGVVE FVRKEDMTYA VRKLDNTKFR SHEGETAYIR VKVDGPRSPS YGRSRSRSRS RSRSRSRSNS RSRSYSPRRS RGSPRYSPRH SRSRSRT
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.