Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Serine protease 23 Protein
Artikelnummer. 16074020
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16074020 1 mg 1 Milligramm
16064020 10 μg 10 Mikrogramm
16004030 50 μg 50 Mikrogramm
16054020 100 μg 100 Mikrogramm
16084020 200 μg 200 Mikrogramm
16094020 500 μg 500 Mikrogramm
6 options
Artikelnummer. 16074020
Marke: enQuireBio™ QP6538ec1mg
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Serine protease 23, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001280107.1
Gen-ID (Entrez) 11098
Name Serine protease 23 Protein
Menge 1 mg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol PRSS23
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz QVSPYSAPWK PTWPAYRLPV VLPQSTLNLA KPDFGAEAKL EVSSSCGPQC HKGTPLPTYE EAKQYLSYET LYANGSRTET QVGIYILSSS GDGAQHRDSG SSGKSRRKRQ IYGYDSRFSI FGKDFLLNYP FSTSVKLSTG CTGTLVAEKH VLTAAHCIHD GKTYVKGTQK LRVGFLKPKF KDGGRGANDS TSAMPEQMKF QWIRVKRTHV PKGWIKGNAN DIGMDYDYAL LELKKPHKRK FMKIGVSPPA KQLPGGRIHF SGYDNDRPGN LVYRFCDVKD ETYDLLYQQC DAQPGASGSG VYVRMWKRQQ QKWERKIIGI FSGHQWVDMN GSPQDFNVAV RITPLKYAQI CYWIKGNYLD CREG
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.