Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Serine / threonine-protein kinase 32A Protein
Artikelnummer. p-7154655
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16081931 10 μg 10 Mikrogramm
16021941 50 μg 50 Mikrogramm
16071931 100 μg 100 Mikrogramm
16001941 200 μg 200 Mikrogramm
16011941 500 μg 500 Mikrogramm
16091931 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16081931
Marke: enQuireBio™ QP7975ec10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Serine/threonine-protein kinase 32A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001106195.1
Gen-ID (Entrez) 202374
Name Serine / threonine-protein kinase 32A Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol STK32A
Proteinlänge Full Length of Isoform 2
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz MGANTSRKPP VFDENEDVNF DHFEILRAIG KGSFGKVCIV QKNDTKKMYA MKYMNKQKCV ERNEVRNVFK ELQIMQGLEH PFLVNLWYSF QDEEDMFMVV DLLLGGDLRY HLQQNVHFKE ETVKLFICEL VMALDYLQNQ RIIHRDMKPD NILLDEHDTW LSYKSH
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.