Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Serine / threonine-protein kinase NIM1 Protein
Artikelnummer. p-7154488
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16080941 10 μg 10 Mikrogramm
16020951 50 μg 50 Mikrogramm
16070941 100 μg 100 Mikrogramm
16000951 200 μg 200 Mikrogramm
16010951 500 μg 500 Mikrogramm
16090941 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16080941
Marke: enQuireBio™ QP7811ec10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Serine/threonine-protein kinase NIM1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_699192.1
Gen-ID (Entrez) 167359
Name Serine / threonine-protein kinase NIM1 Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol NIM1
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz MTAVYMNGGG LVNPHYARWD RRDSVESGCQ TESSKEGEEG QPRQLTPFEK LTQDMSQDEK VVREITLGKR IGFYRIRGEI GSGNFSQVKL GIHSLTKEKV AIKILDKTKL DQKTQRLLSR EISSMEKLHH PNIIRLYEVV ETLSKLHLVM EYAGGGELFG KISTEGKLSE PESKLIFSQI VSAVKHMHEN QIIHRDLKAE NVFYTSNTCV KVGDFGFSTV SKKGEMLNTF CGSPPYAAPE LFRDEHYIGI YVDIWALGVL LYFMVTGTMP FRAETVAKLK KSILEGTYSV PPHVSEPCHR LIRGVLQQIP TERYGIDCIM NDEWMQGVPY PTPLEPFQLD PKHLSETSTL KEEENEVKST LEHLGITEEH IRNNQGRDAR SSITGVYRII LHRVQRKKAL ESVPVMMLPD PKERDLKKGS RVYRGIRHTS KFCSIL
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.