Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Serine / threonine-protein kinase PAK 1 Protein
Artikelnummer. p-7154189
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16089180
Marke: enQuireBio™ QP7527ec10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Serine/threonine-protein kinase PAK 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001122092.1
Gen-ID (Entrez) 5058
Name Serine / threonine-protein kinase PAK 1 Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol PAK1
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz MSNNGLDIQD KPPAPPMRNT STMIGAGSKD AGTLNHGSKP LPPNPEEKKK KDRFYRSILP GDKTNKKKEK ERPEISLPSD FEHTIHVGFD AVTGEFTGMP EQWARLLQTS NITKSEQKKN PQAVLDVLEF YNSKKTSNSQ KYMSFTDKSA EDYNSSNALN VKAVSETPAV PPVSEDEDDD DDDATPPPVI APRPEHTKSV YTRSVIEPLP VTPTRDVATS PISPTENNTT PPDALTRNTE KQKKKPKMSD EEILEKLRSI VSVGDPKKKY TRFEKIGQGA SGTVYTAMDV ATGQEVAIKQ MNLQQQPKKE LIINEILVMR ENKNPNIVNY LDSYLVGDEL WVVMEYLAGG SLTDVVTETC MDEGQIAAVC RECLQALEFL HSNQVIHRDI KSDNILLGMD GSVKLTDFGF CAQITPEQSK RSTMVGTPYW MAPEVVTRKA YGPKVDIWSL GIMAIEMIEG EPPYLNENPL RALYLIATNG TPELQNPEKL SAIFRDFLNR CLEMDVEKRG SAKELLQHQF LKIAKPLSSL TPLIAAAKEA TKNNH
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.