Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SerpinA6 / CBG Protein
Artikelnummer. p-7153475
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16074940
Marke: enQuireBio™ QP6667ec10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SerpinA6 / CBG, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001747.2
Gen-ID (Entrez) 866
Name SerpinA6 / CBG Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol SERPINA6
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz MDPNAAYVNM SNHHRGLASA NVDFAFSLYK HLVALSPKKN IFISPVSISM ALAMLSLGTC GHTRAQLLQG LGFNLTERSE TEIHQGFQHL HQLFAKSDTS LEMTMGNALF LDGSLELLES FSADIKHYYE SEVLAMNFQD WATASRQINS YVKNKTQGKI VDLFSGLDSP AILVLVNYIF FKGTWTQPFD LASTREENFY VDETTVVKVP MMLQSSTISY LHDSELPCQL VQMNYVGNGT VFFILPDKGK MNTVIAALSR DTINRWSAGL TSSQVDLYIP KVTISGVYDL GDVLEEMGIA DLFTNQANFS RITQDAQLKS SKVVHKAVLQ LNEEGVDTAG STGVTLNLTS KPIILRFNQP FIIMIFDHFT WSSLFLARVM NPV
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.