Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SerpinB1 / ELANH2 Protein
Artikelnummer. p-7153477
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16094950 10 μg 10 Mikrogramm
16034960 50 μg 50 Mikrogramm
16084950 100 μg 100 Mikrogramm
16014960 200 μg 200 Mikrogramm
16024960 500 μg 500 Mikrogramm
16004960 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16094950
Marke: enQuireBio™ QP6668ec10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SerpinB1 / ELANH2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_109591.1
Gen-ID (Entrez) 1992
Name SerpinB1 / ELANH2 Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol SerpinB1
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz MEQLSSANTR FALDLFLALS ENNPAGNIFI SPFSISSAMA MVFLGTRGNT AAQLSKTFHF NTVEEVHSRF QSLNADINKR GASYILKLAN RLYGEKTYNF LPEFLVSTQK TYGADLASVD FQHASEDARK TINQWVKGQT EGKIPELLAS GMVDNMTKLV LVNAIYFKGN WKDKFMKEAT TNAPFRLNKK DRKTVKMMYQ KKKFAYGYIE DLKCRVLELP YQGEELSMVI LLPDDIEDES TGLKKIEEQL TLEKLHEWTK PENLDFIEVN VSLPRFKLEE SYTLNSDLAR LGVQDLFNSS KADLSGMSGA RDIFISKIVH KSFVEVNEEG TEAAAATAGI ATFCMLMPEE NFTADHPFLF FIRHNSSGSI LFLGRFSSP
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.