Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SFTPD / SP-D / SFTP4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SFTPD / SP-D / SFTP4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP9395-ye-500ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16088241
  • 2195.00 € / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 07-02-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_003010.4
SFTPD / SP-D / SFTP4 Protein
Research Use Only
SFTPD
Recombinant Protein
Yeast
AEMKTYSHRT MPSACTLVMC SSVESGLPGR DGRDGREGPR GEKGDPGLPG AAGQAGMPGQ AGPVGPKGDN GSVGEPGPKG DTGPSGPPGP PGVPGPAGRE GPLGKQGNIG PQGKPGPKGE AGPKGEVGAP GMQGSAGARG LAGPKGERGV PGERGVPGNT GAAGSAGAMG PQGSPGARGP PGLKGDKGIP GDKGAKGESG LPDVASLRQQ VEALQGQVQH LQAAFSQYKK VELFPNGQSV GEKIFKTAGF VKPFTEAQLL CTQAGGQLAS PRSAAENAAL QQLVVAKNEA AFLSMTDSKT EGKFTYPTGE SLVYSNWAPG EPNDDGGSED CVEIF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6441
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol