Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Sialic acid-binding Ig-like lectin 15 Protein
Artikelnummer. 16000721
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
50 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16000721 20 μg 20 Mikrogramm
16010721 50 μg 50 Mikrogramm
16090711 100 μg 100 Mikrogramm
3 options
Artikelnummer. 16000721
Marke: enQuireBio™ QP7774ma20ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Sialic acid-binding Ig-like lectin 15, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_998767.1
Gen-ID (Entrez) 284266
Name Sialic acid-binding Ig-like lectin 15 Protein
Menge 20 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol SIGLEC15
Proteinlänge Extracellular Domain
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies Mammal
Proteinmarkierung His
Sequenz FVRTKIDTTE NLLNTEVHSS PAQRWSMQVP PEVSAEAGDA AVLPCTFTHP HRHYDGPLTA IWRAGEPYAG PQVFRCAAAR GSELCQTALS LHGRFRLLGN PRRNDLSLRV ERLALADDRR YFCRVEFAGD VHDRYESRHG VRLHVTAAPR IVNISVLPSP AHAFRALCTA EGEPPPALAW SGPALGNSLA AVRSPREGHG HLVTAELPAL THDGRYTCTA ANSLGRSEAS VYLFRFHGAS GAST
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.