missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human Signal Peptide Peptidase GST (N-Term) Protein

Artikelnummer. p-200077925 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18431789 10 μg 10 Mikrogramm
18477219 25 μg 25 Mikrogramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18431789

Marke: Novus Biologicals™ H00081502P0110ug

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Protein

This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot, ELISA, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Zusammensetzung 50 mM Tris-HCl, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 81502
Molekulargewicht MolecularWeight-theroretical: 41.8 kDa
Menge 10 μg
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Gen-Alias dJ324O17.1, EC 3.4.23.-, H13hIMP1, histocompatibility (minor) 13, IMP-1, IMP1MSTP086, Intramembrane protease 1, minor histocompatibility antigen 13, minor histocompatibility antigen H13, Presenilin-like protein 3, PSENL3, PSL3IMPAS, Signal peptide peptidase, signal peptide peptidase beta, SPPIMPAS-1
Gensymbol HM13
Reinheits- oder Qualitätsgrad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein Signal Peptide Peptidase
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.