Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SIRPG / SIRP gamma / CD172g Protein
Tekniske data
Tekniske data
| Zugriffsnummer | NP_001034597.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 55423 |
| Name | SIRPG / SIRP gamma / CD172g Protein |
| Menge | 1 mg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | SIRPG |
| Proteinlänge | Extracellular Domain |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?