Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SLC25A20 Protein
Artikelnummer. 16075160
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16075160 1 mg 1 Milligramm
16065160 10 μg 10 Mikrogramm
16005170 50 μg 50 Mikrogramm
16055160 100 μg 100 Mikrogramm
16085160 200 μg 200 Mikrogramm
16095160 500 μg 500 Mikrogramm
6 options
Artikelnummer. 16075160
Marke: enQuireBio™ QP6693ec1mg
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SLC25A20, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_000378.1
Gen-ID (Entrez) 788
Name SLC25A20 Protein
Menge 1 mg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol SLC25A20
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz MADQPKPISP LKNLLAGGFG GVCLVFVGHP LDTVKVRLQT QPPSLPGQPP MYSGTFDCFR KTLFREGITG LYRGMAAPII GVTPMFAVCF FGFGLGKKLQ QKHPEDVLSY PQLFAAGMLS GVFTTGIMTP GERIKCLLQI QASSGESKYT GTLDCAKKLY QEFGIRGIYK GTVLTLMRDV PASGMYFMTY EWLKNIFTPE GKRVSELSAP RILVAGGIAG IFNWAVAIPP DVLKSRFQTA PPGKYPNGFR DVLRELIRDE GVTSLYKGFN AVMIRAFPAN AACFLGFEVA MKFLNWATPN L
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.