Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SLC25A20 Protein
Artikelnummer. p-7153513
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16065160
Marke: enQuireBio™ QP6693ec10ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SLC25A20, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_000378.1
Gen-ID (Entrez) 788
Name SLC25A20 Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol SLC25A20
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz MADQPKPISP LKNLLAGGFG GVCLVFVGHP LDTVKVRLQT QPPSLPGQPP MYSGTFDCFR KTLFREGITG LYRGMAAPII GVTPMFAVCF FGFGLGKKLQ QKHPEDVLSY PQLFAAGMLS GVFTTGIMTP GERIKCLLQI QASSGESKYT GTLDCAKKLY QEFGIRGIYK GTVLTLMRDV PASGMYFMTY EWLKNIFTPE GKRVSELSAP RILVAGGIAG IFNWAVAIPP DVLKSRFQTA PPGKYPNGFR DVLRELIRDE GVTSLYKGFN AVMIRAFPAN AACFLGFEVA MKFLNWATPN L
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.