Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SMARCA2 Protein
Artikelnummer. p-7153521
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16045210 10 μg 10 Mikrogramm
16085210 50 μg 50 Mikrogramm
16035210 100 μg 100 Mikrogramm
16065210 200 μg 200 Mikrogramm
16075210 500 μg 500 Mikrogramm
16055210 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16045210 Lieferant enQuireBio™ Lieferanten-Nr. QP6698ye10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SMARCA2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001276325.1
Gen-ID (Entrez) 6595
Name SMARCA2 Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol SMARCA2
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies Yeast
Proteinmarkierung His
Sequenz SYYTVAHAIS ERVEKQSALL INGTLKHYQL QGLEWMVSLY NNNLNGILAD EMGLGKTIQT IALITYLMEH KRLNGPYLII VPLSTLSNWT YEFDKWAPSV VKISYKGTPA MRRSLVPQLR SGKFNVLLTT YEYIIKDKHI LAKIRWKYMI VDEGHRMKNH HCKLTQVLNT HYVAPRRILL TGTPLQNKLP ELWALLNFLL PTIFKSCSTF EQWFNAPFAM TGERVDLNEE ETILIIRRLH KVLRPFLLRR LKKEVESQLP EKVEYVIKCD MSALQKILYR HMQAKGILLT DGSEKDKKGK GGAKTLMNTI MQLRKICNHP YMFQHIEESF AEHLGYSNGV INGAELYRAS GKFELLDRIL PKLRATNHRV LLFCQMTSLM TIMEDYFAFR NFLYLRLDGT TKSEDRAALL KKFNEPGSQY FIFLLSTRAG GLGLNLQAAD TVVIFDSDWN PHQDLQAQDR AHRIGQQNEV RVLRLCTVNS VEEKILAAAK YKLNVDQKVI QAGMFDQKSS SHERRAF
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.