Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SMARCB1 Protein
Artikelnummer. 16059800
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16059800 100 μg 100 Mikrogramm
16069800 10 μg 10 Mikrogramm
16009810 50 μg 50 Mikrogramm
16089800 200 μg 200 Mikrogramm
16099800 500 μg 500 Mikrogramm
16079800 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16059800
Marke: enQuireBio™ QP7615ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SMARCB1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001007469.1
Gen-ID (Entrez) 6598
Name SMARCB1 Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol SMARCB1
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz MMMMALSKTF GQKPVKFQLE DDGEFYMIGS EVGNYLRMFR GSLYKRYPSL WRRLATVEER KKIVASSHGK KTKPNTKDHG YTTLATSVTL LKASEVEEIL DGNDEKYKAV SISTEPPTYL REQKAKRNSQ WVPTLPNSSH HLDAVPCSTT INRNRMGRDK KRTFPLCFDD HDPAVIHENA SQPEVLVPIR LDMEIDGQKL RDAFTWNMNE KLMTPEMFSE ILCDDLDLNP LTFVPAIASA IRQQIESYPT DSILEDQSDQ RVIIKLNIHV GNISLVDQFE WDMSEKENSP EKFALKLCSE LGLGGEFVTT IAYSIRGQLS WHQKTYAFSE NPLPTVEIAI RNTGDADQWC PLLETLTDAE MEKKIRDQDR NTRRMRRLAN TAPAW
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.