Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SMARCB1 Protein
Artikelnummer. p-7154294
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16069800
Marke: enQuireBio™ QP7615ec10ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SMARCB1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001007469.1
Gen-ID (Entrez) 6598
Name SMARCB1 Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol SMARCB1
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz MMMMALSKTF GQKPVKFQLE DDGEFYMIGS EVGNYLRMFR GSLYKRYPSL WRRLATVEER KKIVASSHGK KTKPNTKDHG YTTLATSVTL LKASEVEEIL DGNDEKYKAV SISTEPPTYL REQKAKRNSQ WVPTLPNSSH HLDAVPCSTT INRNRMGRDK KRTFPLCFDD HDPAVIHENA SQPEVLVPIR LDMEIDGQKL RDAFTWNMNE KLMTPEMFSE ILCDDLDLNP LTFVPAIASA IRQQIESYPT DSILEDQSDQ RVIIKLNIHV GNISLVDQFE WDMSEKENSP EKFALKLCSE LGLGGEFVTT IAYSIRGQLS WHQKTYAFSE NPLPTVEIAI RNTGDADQWC PLLETLTDAE MEKKIRDQDR NTRRMRRLAN TAPAW
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.