Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human Sonic Hedgehog/Shh, N-Terminus Protein
Artikelnummer. 18116340
Click to view available options
Zusammensetzung:
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in NaH 2 PO 4 NaCl und DTT .
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in NaH 2 PO 4 NaCl und DTT mit BSA als Trägerprotein
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 18116340
Marke: R&D Systems™ 1314SH025
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
The Recombinant Human Sonic Hedgehog/Shh, N-Terminus Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human Sonic Hedgehog/Shh, N-Terminus Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusammensetzung Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in NaH 2 PO 4 NaCl und DTT mit BSA als Trägerprotein
Gen-ID (Entrez) 6469
Molekulargewicht 20 kDa
Name Sonic Hedgehog/Shh N-Terminus
Menge 25 μg
Quelle E. coli-derived human Sonic Hedgehog/Shh protein Cys24-Gly197,with a C-terminal 6-His tag
Lagerungsbedingungen Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Gen-Alias HHG1, HHG-1, HLP3, HPE3, MCOPCB5, MCOPCB5sonic hedgehog (Drosophila) homolog, Shh, ShhNC, SMMCI, SMMCIsonic hedgehog homolog (Drosophila), sonic hedgehog, sonic hedgehog homolog, sonic hedgehog protein, TPT, TPTPS
Konjugat Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Reinheits- oder Qualitätsgrad 97%, by SDS-PAGE with silver staining, under reducing conditions.