Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Spermidine synthase Protein
Artikelnummer. 16074151
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16074151 100 μg 100 Mikrogramm
16084151 10 μg 10 Mikrogramm
16024161 50 μg 50 Mikrogramm
16004161 200 μg 200 Mikrogramm
16014161 500 μg 500 Mikrogramm
16094151 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16074151
Marke: enQuireBio™ QP8349ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Spermidine synthase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_003123.2
Gen-ID (Entrez) 6723
Name Spermidine synthase Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol SRM
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz REGWFRETCS LWPGQALSLQ VEQLLHHRRS RYQDILVFRS KTYGNVLVLD GVIQCTERDE FSYQEMIANL PLCSHPNPRK VLIIGGGDGG VLREVVKHPS VESVVQCEID EDVIQVSKKF LPGMAIGYSS SKLTLHVGDG FEFMKQNQDA FDVIITDSSD PMGPAESLFK ESYYQLMKTA LKEDGVLCCQ GECQWLHLDL IKEMRQFCQS LFPVVAYAYC TIPTYPSGQI GFMLCSKNPS TNFQEPVQPL TQQQVAQMQL KYYNSDVHRA AFVLPEFARK ALNDVS
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.