Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Spermidine synthase Protein
Artikelnummer. p-7155028
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16084151
Marke: enQuireBio™ QP8349ec10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Spermidine synthase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifica
Zugriffsnummer NP_003123.2
Gen-ID (Entrez) 6723
Name Spermidine synthase Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol SRM
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz REGWFRETCS LWPGQALSLQ VEQLLHHRRS RYQDILVFRS KTYGNVLVLD GVIQCTERDE FSYQEMIANL PLCSHPNPRK VLIIGGGDGG VLREVVKHPS VESVVQCEID EDVIQVSKKF LPGMAIGYSS SKLTLHVGDG FEFMKQNQDA FDVIITDSSD PMGPAESLFK ESYYQLMKTA LKEDGVLCCQ GECQWLHLDL IKEMRQFCQS LFPVVAYAYC TIPTYPSGQI GFMLCSKNPS TNFQEPVQPL TQQQVAQMQL KYYNSDVHRA AFVLPEFARK ALNDVS
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato