Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Spike glycoProtein
Artikelnummer. p-7153921
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16097580 10 μg 10 Mikrogramm
16037590 50 μg 50 Mikrogramm
16087580 100 μg 100 Mikrogramm
16017590 200 μg 200 Mikrogramm
16027590 500 μg 500 Mikrogramm
16007590 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16097580
Marke: enQuireBio™ QP7178ye10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Spike glycoprotein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Name Spike glycoProtein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol S
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies Yeast
Proteinmarkierung His
Sequenz VIGDLKCTSD NINDKDTGPP PISTDTVDVT NGLGTYYVLD RVYLNTTLFL NGYYPTSGST YRNMALKGSV LLSRLWFKPP FLSDFINGIF AKVKNTKVIK DRVMYSEFPA ITIGSTFVNT SYSVVVQPRT INSTQDGDNK LQGLLEVSVC QYNMCEYPQT ICHPNLGNHR KELWHLDTGV VSCLYKRNFT YDVNADYLYF HFYQEGGTFY AYFTDTGVVT KFLFNVYLGM ALSHYYVMPL TCNSKLTLEY WVTPLTSRQY LLAFNQDGII FNAEDCMSDF MSEIKCKTQS IAPPTGVYEL NGYTVQPIAD VYRRKPNLPN CNIEAWLNDK
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.