Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Splicing factor U2AF 26 kDa subunit Protein
Artikelnummer. 16051411
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16051411 100 μg 100 Mikrogramm
16061411 10 μg 10 Mikrogramm
16001421 50 μg 50 Mikrogramm
16081411 200 μg 200 Mikrogramm
16091411 500 μg 500 Mikrogramm
16071411 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16051411
Marke: enQuireBio™ QP7888ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Splicing factor U2AF 26 kDa subunit, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001035515.1
Gen-ID (Entrez) 199746
Name Splicing factor U2AF 26 kDa subunit Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol U2AF1L4
Proteinlänge Full Length of Isoform 2
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz MAEYLASIFG TEKDKVNCSF YFKIGVCRHG DRCSRLHNKP TFSQEVFTEL QEKYGEIEEM NVCDNLGDHL VGNVYVKFRR EEDGERAVAE LSNRWFNGQA VHGNVPEVAS ATSCICGPFP RTSRGSSMGG DPGAGHPRGS ILATIPERGT IGVPLITGMA ASEALAPLPF TPNRDRCSWQ DLSSKPPSLS CPILPRLPGS IM
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.