Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Splicing factor U2AF 26 kDa subunit Protein
Artikelnummer. p-7154568
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16061411
Marke: enQuireBio™ QP7888ec10ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Splicing factor U2AF 26 kDa subunit, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001035515.1
Gen-ID (Entrez) 199746
Name Splicing factor U2AF 26 kDa subunit Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol U2AF1L4
Proteinlänge Full Length of Isoform 2
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz MAEYLASIFG TEKDKVNCSF YFKIGVCRHG DRCSRLHNKP TFSQEVFTEL QEKYGEIEEM NVCDNLGDHL VGNVYVKFRR EEDGERAVAE LSNRWFNGQA VHGNVPEVAS ATSCICGPFP RTSRGSSMGG DPGAGHPRGS ILATIPERGT IGVPLITGMA ASEALAPLPF TPNRDRCSWQ DLSSKPPSLS CPILPRLPGS IM
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.