Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Splicing factor U2AF 35 kDa subunit Protein
Artikelnummer. p-7153714
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16096360
Marke: enQuireBio™ QP6861ec10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Splicing factor U2AF 35 kDa subunit, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001020374.1
Gen-ID (Entrez) 102724594
Name Splicing factor U2AF 35 kDa subunit Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol U2AF1
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz MAEYLASIFG TEKDKVNCSF YFKIGACRHG DRCSRLHNKP TFSQTIALLN IYRNPQNSSQ SADGLRCAVS DVEMQEHYDE FFEEVFTEME EKYGEVEEMN VCDNLGDHLV GNVYVKFRRE EDAEKAVIDL NNRWFNGQPI HAELSPVTDF REACCRQYEM GECTRGGFCN FMHLKPISRE LRRELYGRRR KKHRSRSRSR ERRSRSRDRG RGGGGGGGGG GGGRERDRRR SRDRERSGRF
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.