Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Splicing factor U2AF 35 kDa subunit Protein
Artikelnummer. 16086360
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16086360 100 μg 100 Mikrogramm
16096360 10 μg 10 Mikrogramm
16036370 50 μg 50 Mikrogramm
16016370 200 μg 200 Mikrogramm
16026370 500 μg 500 Mikrogramm
16006370 1 mg 1 Milligramm
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. View return policy
Product Code. 16086360
missing translation for 'mfr': enQuireBio™ QP6861ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Splicing factor U2AF 35 kDa subunit, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifications
Zugriffsnummer NP_001020374.1
Gen-ID (Entrez) 102724594
Name Splicing factor U2AF 35 kDa subunit Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol U2AF1
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz MAEYLASIFG TEKDKVNCSF YFKIGACRHG DRCSRLHNKP TFSQTIALLN IYRNPQNSSQ SADGLRCAVS DVEMQEHYDE FFEEVFTEME EKYGEVEEMN VCDNLGDHLV GNVYVKFRRE EDAEKAVIDL NNRWFNGQPI HAELSPVTDF REACCRQYEM GECTRGGFCN FMHLKPISRE LRRELYGRRR KKHRSRSRSR ERRSRSRDRG RGGGGGGGGG GGGRERDRRR SRDRERSGRF
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.