Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SPN / CD43 Protein
Artikelnummer. 16055370
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16055370
Marke: enQuireBio™ QP6721ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SPN / CD43, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001025459.1
Gen-ID (Entrez) 6693
Name SPN / CD43 Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol SPN
Proteinlänge Extracellular Domain
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz STTAVQTPTS GEPLVSTSEP LSSKMYTTSI TSDPKADSTG DQTSALPPST SINEGSPLWT SIGASTGSPL PEPTTYQEVS IKMSSVPQET PHATSHPAVP ITANSLGSHT VTGGTITTNS PETSSRTSGA PVTTAASSLE TSRGTSGPPL TMATVSLETS KGTSGPPVTM ATDSLETSTG TTGPPVTMTT GSLEPSSGAS GPQVSSVKLS TMMSPTTSTN ASTVPFRNPD ENSR
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.