Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SPN / CD43 Protein
Artikelnummer. p-7153548
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16065370 10 μg 10 Mikrogramm
16005380 50 μg 50 Mikrogramm
16055370 100 μg 100 Mikrogramm
16085370 200 μg 200 Mikrogramm
16095370 500 μg 500 Mikrogramm
16075370 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16065370
Marke: enQuireBio™ QP6721ec10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SPN / CD43, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001025459.1
Gen-ID (Entrez) 6693
Name SPN / CD43 Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol SPN
Proteinlänge Extracellular Domain
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz STTAVQTPTS GEPLVSTSEP LSSKMYTTSI TSDPKADSTG DQTSALPPST SINEGSPLWT SIGASTGSPL PEPTTYQEVS IKMSSVPQET PHATSHPAVP ITANSLGSHT VTGGTITTNS PETSSRTSGA PVTTAASSLE TSRGTSGPPL TMATVSLETS KGTSGPPVTM ATDSLETSTG TTGPPVTMTT GSLEPSSGAS GPQVSSVKLS TMMSPTTSTN ASTVPFRNPD ENSR
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.