Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Substance-P receptor Protein
Artikelnummer. 16055871
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16055871 10 μg 10 Mikrogramm
16095871 50 μg 50 Mikrogramm
16045871 100 μg 100 Mikrogramm
16075871 200 μg 200 Mikrogramm
16085871 500 μg 500 Mikrogramm
16065871 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16055871
Marke: enQuireBio™ QP8669ec10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Substance-P receptor, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001049.1
Gen-ID (Entrez) 6869
Name Substance-P receptor Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol NK1R
Proteinlänge Extracellular Domain
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz MDNVLPVDSD LSPNISTNTS EPNQFVQPA
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.