Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Sulfite oxidase, mitochondrial Protein
Artikelnummer. p-7153580
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16085560 10 μg 10 Mikrogramm
16025570 50 μg 50 Mikrogramm
16075560 100 μg 100 Mikrogramm
16005570 200 μg 200 Mikrogramm
16015570 500 μg 500 Mikrogramm
16095560 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16085560
Marke: enQuireBio™ QP6750ye10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Sulfite oxidase, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_000447.2
Gen-ID (Entrez) 6821
Name Sulfite oxidase, mitochondrial Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol SUOX
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies Yeast
Proteinmarkierung His
Sequenz ESTHIYTKEE VSSHTSPETG IWVTLGSEVF DVTEFVDLHP GGPSKLMLAA GGPLEPFWAL YAVHNQSHVR ELLAQYKIGE LNPEDKVAPT VETSDPYADD PVRHPALKVN SQRPFNAEPP PELLTENYIT PNPIFFTRNH LPVPNLDPDT YRLHVVGAPG GQSLSLSLDD LHNFPRYEIT VTLQCAGNRR SEMTQVKEVK GLEWRTGAIS TARWAGARLC DVLAQAGHQL CETEAHVCFE GLDSDPTGTA YGASIPLARA MDPEAEVLLA YEMNGQPLPR DHGFPVRVVV PGVVGARHVK WLGRVSVQPE ESYSHWQRRD YKGFSPSVDW ETVDFDSAPS IQELPVQSAI TEPRDGETVE SGEVTIKGYA WSGGGRAVIR VDVSLDGGLT WQVAKLDGEE QRPRKAWAWR LWQLKAPVPA GQKELNIVCK AVDDGYNVQP DTVAPIWNLR GVLSNAWHRV HVYVSP
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.