Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Surfactant-associated protein 1
Artikelnummer. p-7153492
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
50 Mikrogramm
Artikelnummer. 16095040
Marke: enQuireBio™ QP6680ma20ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Surfactant-associated protein 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001094811.1
Gen-ID (Entrez) 253970
Name Surfactant-associated protein 1
Menge 20 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol SFTA3
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies Mammal
Proteinmarkierung His
Sequenz MRAGFSDFQL IRDQVLFLQD QAQRLTEWLQ LSGFENPVSE STTLCLRERE KRIPTCVAVC VPSPGTVHTA LLHPTTLSQS RSSSEAKMLI IHTA
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.