Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Syntaxin-6 Protein
Artikelnummer. 16075520
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16075520 1 mg 1 Milligramm
16065520 10 μg 10 Mikrogramm
16005530 50 μg 50 Mikrogramm
16055520 100 μg 100 Mikrogramm
16085520 200 μg 200 Mikrogramm
16095520 500 μg 500 Mikrogramm
6 options
Artikelnummer. 16075520
Marke: enQuireBio™ QP6744ec1mg
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Syntaxin-6, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001273139.1
Gen-ID (Entrez) 10228
Name Syntaxin-6 Protein
Menge 1 mg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol STX6
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz DPFFVVKGEV QKAVNTAQGL FQRWTELLQD PSTATREEID WTTNELRNNL RSIEWDLEDL DETISIVEAN PRKFNLDATE LSIRKAFITS TRQVVRDMKD QMSTSSVQAL AERKNRQALL GDSGSQNWST GTTDKYGRLD RELQRANSHF IEEQQAQQQL IVEQQDEQLE LVSGSIGVLK NMSQRIGGEL EEQAVMLEDF SHELESTQSR LDNVMKKLAK VSHMTSDRRQ
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.