Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Syntaxin-6 Protein
Artikelnummer. p-7153573
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16065520
Marke: enQuireBio™ QP6744ec10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Syntaxin-6, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001273139.1
Gen-ID (Entrez) 10228
Name Syntaxin-6 Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol STX6
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz DPFFVVKGEV QKAVNTAQGL FQRWTELLQD PSTATREEID WTTNELRNNL RSIEWDLEDL DETISIVEAN PRKFNLDATE LSIRKAFITS TRQVVRDMKD QMSTSSVQAL AERKNRQALL GDSGSQNWST GTTDKYGRLD RELQRANSHF IEEQQAQQQL IVEQQDEQLE LVSGSIGVLK NMSQRIGGEL EEQAVMLEDF SHELESTQSR LDNVMKKLAK VSHMTSDRRQ
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.