Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human T-cell receptor alpha chain C region Protein
Artikelnummer. 16096170
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16096170
Marke: enQuireBio™ QP6836ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) T-cell receptor alpha chain C region, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Name T-cell receptor alpha chain C region Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol TRAC
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His
Sequenz PNIQNPDPAV YQLRDSKSSD KSVCLFTDFD SQTNVSQSKD SDVYITDKTV LDMRSMDFKS NSAVAWSNKS DFACANAFNN SIIPEDTFFP SPESSCDVKL VEKSFETDTN LNFQNLSVIG FRILLLKVAG FNLLMTLRLW SS
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.