Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human TACE/ADAM17 Cytosolic Western Blot Std
Artikelnummer. 18186680
Click to view available options
Menge:
1 Fläschchen
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. 18186680
Marke: R&D Systems™ WBC030
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Extensive quality control produces lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility.
The Recombinant Human TACE/ADAM17 Cytosolic Western Blot Std has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 6868
Name TACE/ADAM17 Cytosolic Domain, Western Blot Standard
Menge 1 Fläschchen
Lagerungsbedingungen Store the unopened product at -20 to -70° C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Konjugat Unconjugated
Rekombinant Recombinant