Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TANK Protein
Artikelnummer. 16035630
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16035630
Marke: enQuireBio™ QP6760ye100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TANK, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001186064.1
Gen-ID (Entrez) 10010
Name TANK Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol TANK
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies Yeast
Proteinmarkierung His
Sequenz MDKNIGEQLN KAYEAFRQAC MDRDSAVKEL QQKTENYEQR IREQQEQLSL QQTIIDKLKS QLLLVNSTQD NNYGCVPLLE DSETRKNNLT LDQPQDKVIS GIAREKLPKV RRQEVSSPR
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.