Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TANK Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_001186064.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 10010 |
| Name | TANK Protein |
| Menge | 500 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | TANK |
| Proteinlänge | Partial (see sequence information for more details). |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Mehr anzeigen |