Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TBCEL Protein
Artikelnummer. 16080301
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16080301 1 mg 1 Milligramm
16070301 10 μg 10 Mikrogramm
16010311 50 μg 50 Mikrogramm
16060301 100 μg 100 Mikrogramm
16090301 200 μg 200 Mikrogramm
16000311 500 μg 500 Mikrogramm
6 options
Artikelnummer. 16080301
Marke: enQuireBio™ QP7704ec1mg
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TBCEL, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001123519.1
Gen-ID (Entrez) 219899
Name TBCEL Protein
Menge 1 mg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol TBCEL
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz MDQPSGRSFM QVLCEKYSPE NFPYRRGPGM GVHVPATPQG SPMKDRLNLP SVLVLNSCGI TCAGDEKEIA AFCAHVSELD LSDNKLEDWH EVSKIVSNVP QLEFLNLSSN PLNLSVLERT CAGSFSGVRK LVLNNSKASW ETVHMILQEL PDLEELFLCL NDYETVSCPS ICCHSLKLLH ITDNNLQDWT EIRKLGVMFP SLDTLVLANN HLNAIEEPDD SLARLFPNLR SISLHKSGLQ SWEDIDKLNS FPKLEEVRLL GIPLLQPYTT EERRKLVIAR LPSVSKLNGS VVTDGEREDS ERFFIRYYVD VPQEEVPFRY HELITKYGKL EPLAEVDLRP QSSAKVEVHF NDQVEEMSIR LDQTVAELKK QLKTLVQLPT SNMLLYYFDH EAPFGPEEMK YSSRALHSFG IRDGDKIYVE SKTK
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.