missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human TDP-43/TARDBP Protein
Beschreibung
The Recombinant Human TDP-43/TARDBP Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human TDP-43/TARDBP Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_031401.1 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bioactivity |
| Zusammensetzung | Supplied as a 0.2 μm filtered solution in HEPES, NaCl, DTT, Glycerol and Urea. |
| Gen-ID (Entrez) | 23435 |
| Molekulargewicht | 45 kDa |
| Name | ALS10, ALS10TAR DNA-binding protein-43, TAR DNA binding protein, TARDBP, TDP43, TDP-43, TDP-43TAR DNA-binding protein 43 |
| Menge | 100 μg |
| Quelle | E. coli-derived human TDP-43/TARDBP protein |
| Lagerungsbedingungen | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 6 months from date of receipt, -70°C as supplied. 3 months, -70°C under sterile conditions after opening. |
| Konjugat | Unconjugated |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?