Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Telethonin Protein
Artikelnummer. 16075680
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16075680 100 μg 100 Mikrogramm
16085680 10 μg 10 Mikrogramm
16025690 50 μg 50 Mikrogramm
16005690 200 μg 200 Mikrogramm
16015690 500 μg 500 Mikrogramm
16095680 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16075680
Marke: enQuireBio™ QP6767ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Telethonin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_003664.1
Gen-ID (Entrez) 8557
Name Telethonin Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol TCAP
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz MATSELSCEV SEENCERREA FWAEWKDLTL STRPEEGCSL HEEDTQRHET YHQQGQCQVL VQRSPWLMMR MGILGRGLQE YQLPYQRVLP LPIFTPAKMG ATKEEREDTP IQLQELLALE TALGGQCVDR QEVAEITKQL PPVVPVSKPG ALRRSLSRSM SQEAQRG
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.