Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Telethonin Protein
Artikelnummer. p-7153600
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16085680
Marke: enQuireBio™ QP6767ec10ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Telethonin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_003664.1
Gen-ID (Entrez) 8557
Name Telethonin Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol TCAP
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz MATSELSCEV SEENCERREA FWAEWKDLTL STRPEEGCSL HEEDTQRHET YHQQGQCQVL VQRSPWLMMR MGILGRGLQE YQLPYQRVLP LPIFTPAKMG ATKEEREDTP IQLQELLALE TALGGQCVDR QEVAEITKQL PPVVPVSKPG ALRRSLSRSM SQEAQRG
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.