Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Tetratricopeptide repeat protein 1
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_001269429.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 7265 |
| Name | Tetratricopeptide repeat protein 1 |
| Menge | 100 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | TTC1 |
| Proteinlänge | Partial (see sequence information for more details). |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Mehr anzeigen |