Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human TfR (Transferrin R) His Protein
Artikelnummer. 18254000 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0,1 mg
0,5 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
0.50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18254000 0,1 mg 0.10 Milligramm
18216470 0,5 mg 0.50 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 18254000
Marke: Novus Biologicals™ NBP2519910.1MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Highly purified. Generating reliable and reproducible results. Applications: SDS-Page
A denatured recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 89-760 of Human TfR (Transferrin R) The Recombinant Human TfR (Transferrin R) Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human TfR (Transferrin R) Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 1mg/mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) SDS-PAGE
Zusammensetzung 20mM Tris-HCl buffer(pH8.0) containing 10% glycerol
Gen-ID (Entrez) 7037
Molekulargewicht TMW: 77.7kDa
Menge 0,1 mg
Lagerungsbedingungen Store at 4°C short term. Aliquot and store at −20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Gen-Alias CD71 antigen, CD71TRFR, p90, T9, TfR, TFR1, TR, transferrin receptor (p90, CD71), transferrin receptor protein 1, Trfr
Gebräuchliche Bezeichnung TfR (Transferrin R)
Konjugat Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Reinheits- oder Qualitätsgrad >80%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by Colloidal Coomassie™ Blue stain
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
For research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis