Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human TGF-beta 1 (Human Cell-expressed) Protein
Click to view available options
Menge:
25 μg
5 μg
Zusammensetzung:
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA mit BSA als Trägerprotein
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA.
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
5 Mikrogramm
Beschreibung
The Recombinant Human TGF-beta 1 (Human Cell-expressed) is derived from HEK293. The Recombinant Human TGF-beta 1 (Human Cell-expressed) has been validated for the following applications: Bioactivity.
Spezifikation
Spezifikation
| Zusammensetzung | Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA. |
| Gen-ID (Entrez) | 7040 |
| Molekulargewicht | 12.8 kDa (monomer) |
| Name | TGF-beta 1 |
| Menge | 25 μg |
| Quelle | Human embryonic kidney cell,HEK293-derived human TGF-beta 1 protein Ala279-Ser390 |
| Lagerungsbedingungen | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Strukturform | Disulfide-linked homodimer |
| Gen-Alias | CEDLAP, DPD1, latency-associated peptide, TGF beta1, TGFB, TGFB1, TGFbeta, TGFbeta 1, TGF-beta 1 protein, TGF-beta-1, transforming growth factor beta-1, transforming growth factor, beta 1 |
| Konjugat | Unconjugated |
| Mehr anzeigen |