Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human TGF-beta 1 Protein
Artikelnummer. p-4720876
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
2 μg
Zusammensetzung:
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA mit BSA als Trägerprotein
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA.
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
2 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge Zusammensetzung unitSize
18339417 2 μg Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA mit BSA als Trägerprotein 2 Mikrogramm
18126890 10 μg Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA mit BSA als Trägerprotein 10 Mikrogramm
18729436 1 mg Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA. 1 Milligramm
18176530 2 μg Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA. 2 Mikrogramm
18785756 10 μg Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA. 10 Mikrogramm
5 options
Artikelnummer. 18339417
Marke: R&D Systems™ 240B002
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
Measured by its ability to inhibit the IL-4-dependent proliferation of HT-2 mouse T cells. Tsang, M. et al. (1995) Cytokine 7:389. The ED50 for this effect is 0.04-0.2 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer P01137
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bioactivity
Zusammensetzung Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA mit BSA als Trägerprotein
Gen-ID (Entrez) 7040
Molekulargewicht M.W. (Observed): 12 kDa, reducing conditions 24 kDa, non-reducing conditions; M.W. (theoretical): 12.8 kDa (monomer)
Name TGF-beta 1
Menge 2 μg
Quelle Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived human TGF-beta 1 protein Ala279-Ser390
Lagerungsbedingungen Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Strukturform Disulfide-linked homodimer
Endotoxin-Konzentration <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Gen-Alias CEDLAP, DPD1, latency-associated peptide, TGF beta1, TGFB, TGFB1, TGFbeta, TGFbeta 1, TGF-beta 1 protein, TGF-beta-1, transforming growth factor beta-1, transforming growth factor, beta 1
Gensymbol TGFB1
Konjugat Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Rekonstitution Purified recombinant human TGF-beta 1 is an extremely hydrophobic protein that adheres strongly to surfaces. To ensure recovery, reconstitute 2 μg vials at 20 μg/mL in sterile 4 mM HCl containing 1 mg/mL human or bovine serum albumin. Reconstitute 10 μg or larger vials at 100 μg/mL in sterile 4 mM HCl containing 1 mg/mL human or bovine serum albumin.
Reinheits- oder Qualitätsgrad >97%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Protein TGF-beta 1