Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human TGF-beta 2 Protein
Click to view available options
Menge:
10 μg
2 μg
Zusammensetzung:
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA mit BSA als Trägerprotein
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA.
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
2 Mikrogramm
Description
The Recombinant Human TGF-beta 2 Protein is derived from NS0. The Recombinant Human TGF-beta 2 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Specifications
Specifications
| Zusammensetzung | Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA. |
| Gen-ID (Entrez) | 7042 |
| Molekulargewicht | 12.7 kDa (monomer) |
| Name | TGF-beta 2 |
| Menge | 10 μg |
| Quelle | Mouse myeloma cell line,NS0-derived human TGF-beta 2 protein Ala303-Ser414 |
| Lagerungsbedingungen | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Strukturform | Disulfide-linked homodimer |
| Konjugat | Unconjugated |
| Rekombinant | Recombinant |
| Show More |