Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human TGF-beta 2 Protein
Artikelnummer. 18168580
Change view
Click to view available options
Menge:
10 μg
2 μg
Zusammensetzung:
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA mit BSA als Trägerprotein
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA.
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
2 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge Zusammensetzung unitSize
18168580 2 μg Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA. 2 Mikrogramm
18387227 2 μg Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA mit BSA als Trägerprotein 2 Mikrogramm
18186930 10 μg Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA mit BSA als Trägerprotein 10 Mikrogramm
18340108 10 μg Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA. 10 Mikrogramm
4 options
Artikelnummer. 18168580
Marke: R&D Systems™ 302B2002/CF
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
The Recombinant Human TGF-beta 2 Protein is derived from NS0. The Recombinant Human TGF-beta 2 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusammensetzung Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA.
Gen-ID (Entrez) 7042
Molekulargewicht 12.7 kDa (monomer)
Name TGF-beta 2
Menge 2 μg
Quelle Mouse myeloma cell line,NS0-derived human TGF-beta 2 protein Ala303-Ser414
Lagerungsbedingungen Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Strukturform Disulfide-linked homodimer
Konjugat Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Reinheits- oder Qualitätsgrad 97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.