Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human TGF-beta 2 Protein
Beschreibung
The Recombinant Human TGF-beta 2 Protein is derived from NS0. The Recombinant Human TGF-beta 2 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Spezifikation
Spezifikation
| Zusammensetzung | Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA. |
| Gen-ID (Entrez) | 7042 |
| Molekulargewicht | 12.7 kDa (monomer) |
| Name | TGF-beta 2 |
| Menge | 2 μg |
| Quelle | Mouse myeloma cell line,NS0-derived human TGF-beta 2 protein Ala303-Ser414 |
| Lagerungsbedingungen | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Strukturform | Disulfide-linked homodimer |
| Konjugat | Unconjugated |
| Rekombinant | Recombinant |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?