Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human TGF-beta 3 Protein
Artikelnummer. 18108010
Change view
Click to view available options
Menge:
10 μg
2 μg
200 μg
Zusammensetzung:
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA mit BSA als Trägerprotein
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA.
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
2 Mikrogramm
200 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge Zusammensetzung unitSize
18108010 2 μg Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA mit BSA als Trägerprotein 2 Mikrogramm
18354787 2 μg Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA. 2 Mikrogramm
18137200 10 μg Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA mit BSA als Trägerprotein 10 Mikrogramm
18107970 10 μg Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA. 10 Mikrogramm
18767186 200 μg Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA mit BSA als Trägerprotein 200 Mikrogramm
18719307 200 μg Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA. 200 Mikrogramm
6 options
Artikelnummer. 18108010
Marke: R&D Systems™ 243B3002
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
Measured by its ability to inhibit the IL-4-dependent proliferation of HT-2 mouse T cells. Tsang, M. et al. (1995) Cytokine 7:389. The ED50 for this effect is 0.01-0.04 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusammensetzung Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA mit BSA als Trägerprotein
Gen-ID (Entrez) 7043
Molekulargewicht 12.7 kDa (monomer)
Name TGF-beta 3
Menge 2 μg
Quelle Spodoptera frugiperda,Sf 21 (baculovirus)-derived human TGF-beta 3 protein Ala301-Ser412 (Tyr340Phe)
Lagerungsbedingungen Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Strukturform Disulfide-linked homodimer
Gen-Alias ARVD, ARVD1, FLJ16571, LDS5, RNHF, TGFB3, TGFbeta 3, TGF-beta3, TGF-beta-3, transforming growth factor beta-3, transforming growth factor, beta 3
Konjugat Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Reinheits- oder Qualitätsgrad 97%, by SDS-PAGE with silver staining.