missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human TGF-beta RI/ALK-5 Isoform 1 Protein
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
A recombinant protein with a N-Terminal hIgG-His-tag and corresponding to the amino acids 27-126 of Human TGF-beta RI/ALK-5 The Recombinant Human TGF-beta RI/ALK-5 Isoform 1 Protein is derived from Baculovirus. The Recombinant Human TGF-beta RI/ALK-5 Isoform 1 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 0.5 mg/ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | SDS-PAGE |
| Zusammensetzung | Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) containing 10% glycerol. |
| Gen-ID (Entrez) | 7046 |
| Molekulargewicht | 38 kDa |
| Menge | 250 μg |
| Quelle | Baculovirus |
| Lagerungsbedingungen | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Kennzeichnung | RUO |
| Endotoxin-Konzentration | < 1.0 EU per 1μg of protein (determined by LAL method) |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?