Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Thioredoxin reductase 2, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Thioredoxin reductase 2, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8200-ec-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16083231
  • 2385.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 07-02-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_006431.2
Thioredoxin reductase 2, mitochondrial Protein
Research Use Only
TXNRD2
Recombinant Protein
E. coli
QRDYDLLVVG GGSGGLACAK EAAQLGRKVA VVDYVEPSPQ GTRWGLGGTC VNVGCIPKKL MHQAALLGGL IQDAPNYGWE VAQPVPHDWR KMAEAVQNHV KSLNWGHRVQ LQDRKVKYFN IKASFVDEHT VCGVAKGGKE ILLSADHIII ATGGRPRYPT HIEGALEYGI TSDDIFWLKE SPGKTLVVGA SYVALECAGF LTGIGLDTTI MMRSIPLRGF DQQMSSMVIE HMASHGTRFL RGCAPSRVRR LPDGQLQVTW EDSTTGKEDT GTFDTVLWAI GRVPDTRSLN LEKAGVDTSP DTQKILVDSR EATSVPHIYA IGDVVEGRPE LTPIAIMAGR LLVQRLFGGS SDLMDYDNVP TTVFTPLEYG CVGLSEEEAV ARHGQEHVEV YHAHYKPLEF TVAGRDASQC YVKMVCLREP PQLVLGLHFL GPNAGEVTQG FALGIKCGAS YAQVMRTVGI HPTCSEEVVK LRISKRSGLD PTVTGCUG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10587
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol