Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Thymosin beta-4 Protein
Artikelnummer. p-7148020
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
250 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
250 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15933008 20 μg 20 Mikrogramm
15923008 100 μg 100 Mikrogramm
15943008 250 μg 250 Mikrogramm
3 options
Artikelnummer. 15933008
Marke: enQuireBio™ QP10182ec20ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Human Thymosin beta-4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_066932.1
Gen-ID (Entrez) 7114
Name Thymosin beta-4 Protein
Menge 20 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Gensymbol TMSB4X
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Biologische Aktivität The biological activity determined by its ability to produce a protective effect against hydrogen peroxide in primary lung fibroblasts is in a concentration range of 0.5 - 10 ug/ml.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung Untagged
Sequenz SDKPDMAEIE KFDKSKLKKT ETQEKNPLPS KETIEQEKQA GES
Puffer 0.2 um filtered 20 mM PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, lyophilized
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC.