Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TIMM10B Protein
Artikelnummer. p-7154948
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16083671 10 μg 10 Mikrogramm
16023681 50 μg 50 Mikrogramm
16073671 100 μg 100 Mikrogramm
16003681 200 μg 200 Mikrogramm
16013681 500 μg 500 Mikrogramm
16093671 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16083671
Marke: enQuireBio™ QP8270ec10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TIMM10B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_036324.1
Gen-ID (Entrez) 26515
Name TIMM10B Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol TIMM10B
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz MERQQQQQQQ LRNLRDFLLV YNRMTELCFQ RCVPSLHHRA LDAEEEACLH SCAGKLIHSN HRLMAAYVQL MPALVQRRIA DYEAASAVPG VAAEQPGVSP SGS
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.